5-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)-2-methoxybenzenesulphonamide 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR9385-1GEA 169 EUR
APOSOR9385-1G
5-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)-2-methoxybenzenesulphonamide 98%
5-Bromo-N-(2-hydroxyethyl)-2-methoxybenzenesulphonamide
Kaava: C₉H₁₂BrNO₄S
Sulamispiste: 109…112 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD08056375
CAS-numero: 871269-14-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR