2-(3-Methylphenyl)ethanol 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR939406-5GEA 115 EUR
APOSOR939406-5G APOSOR939406-1G
2-(3-Methylphenyl)ethanol 95%
2-(3-Methylphenyl)ethanol
Kaava: C₉H₁₂O
MW: 136,1900 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002896
CAS-numero: 1875-89-4