1-Ethyl-2-methylindole 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR939729-1GEA 110 EUR
APOSOR939729-1G APOSOR939729-10G APOSOR939729-5G
1-Ethyl-2-methylindole 95%
1-Ethyl-2-methylindole
Kaava: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01632168
CAS-numero: 40876-94-6