3-Cyanobenzamide 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR946455-10GEA 973 EUR
APOSOR946455-10G APOSOR946455-1G APOSOR946455-5G
3-Cyanobenzamide 96%
3-Cyanobenzamide
Kaava: C₈H₆N₂O
MW: 146,1460 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017574
CAS-numero: 3441-01-8