N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR947188-1G OR947188-5G
APOSOR947188-1GEA 64.3 EUR
APOSOR947188-1G APOSOR947188-5G
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide 95%
N,4-Dimethoxy-N-methylbenzamide
Kaava: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02684314
CAS-numero: 52898-49-4