5-Methyl-3-pyridineboronic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR9489-10GEA 287 EUR
APOSOR9489-10G APOSOR9489-5G APOSOR9489-1G
5-Methyl-3-pyridineboronic acid 97%
5-Methyl-3-pyridineboronic acid
Kaava: C₆H₈BNO₂
MW: 136,95 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD03428528
CAS-numero: 173999-18-3