4-(Ethoxymethyl)-2-methoxyphenol 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR950811-5GEA 71.8 EUR
APOSOR950811-5G APOSOR950811-1G
4-(Ethoxymethyl)-2-methoxyphenol 95%
4-(Ethoxymethyl)-2-methoxyphenol
Kaava: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06409999
CAS-numero: 13184-86-6