4-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR950948-1GEA 417 EUR
APOSOR950948-1G
4-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 95%
4-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Kaava: C₅H₇ClN₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09743376
CAS-numero: 15878-44-1