(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR951273-5GEA 206 EUR
APOSOR951273-5G APOSOR951273-1G APOSOR951273-25G
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine 96%
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine
Kaava: C₉H₁₃N
MW: 135,2100 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00067113
CAS-numero: 19131-99-8