5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR951540-1GEA 133 EUR
APOSOR951540-1G APOSOR951540-250MG APOSOR951540-5G
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 95%
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Kaava: C₈H₄Cl₂N₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11518965
CAS-numero: 337958-60-8