Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR951648-1GEA 220 EUR
APOSOR951648-1G APOSOR951648-250MG
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 97%
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Kaava: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,2000 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11656766
CAS-numero: 123531-52-2