Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR9535-250MGEA 27.8 EUR
APOSOR9535-250MG APOSOR9535-1G
Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate 98%
Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate
Kaava: C₁₅H₁₃BrO₃
Kiehumispiste: 202…203 °C/4mmHg
Sulamispiste: 81…83 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD08436016
CAS-numero: 17054-26-1