1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR953815-1GEA 80.5 EUR
APOSOR953815-1G APOSOR953815-10G APOSOR953815-5G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 98%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Kaava: C₈H₅N₃
MW: 143,15 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06659684
CAS-numero: 517918-95-5