6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 97%
Varoitus
APOSOR9569-5GEA 21.2 EUR
APOSOR9569-5G APOSOR9569-1G
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 97%
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid
Kaava: C₆H₄N₂O₅
Sulamispiste: 269…271 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02180840
CAS-numero: 6635-31-0