4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR9583-5GEA 184 EUR
APOSOR9583-5G APOSOR9583-1G
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
4-Amino-3-ethylbenzonitrile
Kaava: C₉H₁₀N₂
Sulamispiste: 60…66 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041431
CAS-numero: 170230-87-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III