5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR9599-25GEA 323 EUR
APOSOR9599-25G APOSOR9599-5G
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Kaava: C₇H₃BrIN
MW: 307,92 g/mol
Sulamispiste: 120…122 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00672950
CAS-numero: 121554-10-7