1-Boc-4-bromopiperidine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR962067-1GEA 23.5 EUR
APOSOR962067-25G APOSOR962067-1G APOSOR962067-100G APOSOR962067-5G
1-Boc-4-bromopiperidine 97%
1-Boc-4-bromopiperidine
Kaava: C₁₀H₁₈BrNO₂
MW: 264,1594 g/mol
Kiehumispiste: 100…118 °C/0,5mmHg
Tiheys: 1,3403 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115039
CAS-numero: 180695-79-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III