(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR962337-1GEA 143 EUR
APOSOR962337-1G APOSOR962337-500MG APOSOR962337-5G
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Kaava: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01320859
CAS-numero: 161024-80-2