2-Isopropoxyaniline 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR964694-25GEA 446 EUR
APOSOR964694-25G APOSOR964694-1G APOSOR964694-10G
2-Isopropoxyaniline 97%
2-Isopropoxyaniline
Kaava: C₉H₁₃NO
MW: 151,2100 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00242947
CAS-numero: 29026-74-2