2-Methoxythioanisole 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR9712-25GEA 83.4 EUR
APOSOR9712-25G APOSOR9712-100G APOSOR9712-5G
2-Methoxythioanisole 98%
2-Methoxythioanisole
Kaava: C₈H₁₀OS
Kiehumispiste: 246 °C
Tiheys: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00792424
CAS-numero: 2388-73-0
UN: 3334
ADR: 9,III