5-(3-Bromophenyl)oxazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR9727-10GEA 213 EUR
APOSOR9727-10G APOSOR9727-5G
5-(3-Bromophenyl)oxazole
5-(3-Bromophenyl)oxazole
Kaava: C₉H₆BrNO
MW: 224,06
Sulamispiste: 50…52 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05668970
CAS-numero: 243455-57-4