4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR9762-25GEA 33.7 EUR
APOSOR9762-25G APOSOR9762-100G APOSOR9762-5G
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Kaava: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Sulamispiste: 100…102 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052917
CAS-numero: 21803-75-8