2,3-Diphenyl-6-nitroquinoxaline
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR9865-2.5GEA 109 EUR
APOSOR9865-2.5G APOSOR9865-1G
2,3-Diphenyl-6-nitroquinoxaline
2,3-Diphenyl-6-nitroquinoxaline
Kaava: C₂₀H₁₃N₃O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 7466-45-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III