2-Bromo-4'-(methylthio)acetophenone
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR9903-1GEA 65.9 EUR
APOSOR9903-1G APOSOR9903-5G
2-Bromo-4'-(methylthio)acetophenone
2-Bromo-4'-(methylthio)acetophenone
Kaava: C₉H₉BrOS
Sulamispiste: 50…52 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03094708
CAS-numero: 42445-46-5
UN: 3261
ADR: 8,III