3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR9913-1GEA 22 EUR
APOSOR9913-1G APOSOR9913-25G APOSOR9913-5G
3-Amino-6-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Kaava: C₇H₆BrN₃
MW: 212,05 g/mol
Sulamispiste: 237…240 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05665872
CAS-numero: 404827-77-6