3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR9914-25GEA 185 EUR
APOSOR9914-25G APOSOR9914-1G APOSOR9914-5G
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Kaava: C₇H₆BrN₃
MW: 212,05 g/mol
Sulamispiste: 171…175 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03426696
CAS-numero: 61272-71-7