5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR9929-250MGEA 14.8 EUR
APOSOR9929-250MG
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Kaava: C8H9NO3
MW: 167,16 g/mol
Sulamispiste: 283 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06202342
CAS-numero: 253870-02-9