Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR9936-100GEA 516 EUR
APOSOR9936-100G APOSOR9936-25G
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Kaava: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Sulamispiste: 125…126 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010645
CAS-numero: 2199-44-2