2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC0085-5GEA 51.3 EUR
APOSPC0085-5G APOSPC0085-25G APOSPC0085-100G
2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
2'-Chloro-6'-fluoro-3'-methylacetophenone
Kaava: C₉H₈ClFO
MW: 186,61 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631368
CAS-numero: 261762-63-4