6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
Varoitus
APOSPC0094-25GEA 290 EUR
APOSPC0094-25G APOSPC0094-5G APOSPC0094-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Kaava: C₈H₆ClFO
MW: 172,59
Kiehumispiste: 249 °C
Tiheys: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631370
CAS-numero: 286474-59-7