3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Varoitus
APOSPC0146-1GEA 32.9 EUR
APOSPC0146-1G APOSPC0146-25G APOSPC0146-5G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Kaava: C₈H₃ClF₄O
Kiehumispiste: 214 °C
Tiheys: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 104,4 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631343
CAS-numero: 186517-29-3