4-Bromo-3-fluorothiophenol
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC01517-1GEA 139 EUR
APOSPC01517-1G APOSPC01517-5G
4-Bromo-3-fluorothiophenol
4-Bromo-3-fluorothiophenol
Kaava: C₆H₄BrFS
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09475476
CAS-numero: 942473-86-1