2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC0191-100GEA 189 EUR
APOSPC0191-100G APOSPC0191-25G APOSPC0191-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Kaava: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,58 g/mol
Sulamispiste: 57…60 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631469
CAS-numero: 64372-62-9