2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC0210-5GEA 124 EUR
APOSPC0210-5G APOSPC0210-10G APOSPC0210-1G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide 97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide
Kaava: C₇H₄Cl₂FNO
Sulamispiste: 158…160 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631478
CAS-numero: 135748-33-3