4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC0398-1GEA 44 EUR
APOSPC0398-1G APOSPC0398-5G
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Kaava: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Sulamispiste: 152,5…161 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01091007
CAS-numero: 320-32-1