2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC0446-5GEA 67.3 EUR
APOSPC0446-5G APOSPC0446-25G APOSPC0446-1G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Kaava: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Sulamispiste: 106…107 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631588
CAS-numero: 62089-35-4