2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC0447-10GEA 0 EUR
APOSPC0447-10G APOSPC0447-5G APOSPC0447-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Kaava: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Sulamispiste: 123…125 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631589
CAS-numero: 13055-63-5