3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC0448-5GEA 226 EUR
APOSPC0448-5G APOSPC0448-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 99%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Kaava: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Sulamispiste: 127…128 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631590
CAS-numero: 117186-02-4