Tris(perfluorobutyl)amine for mass spectrometry
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC0568-5X5GEA 64.4 EUR
APOSPC0568-5X5G APOSPC0568-5G APOSPC0568-10X5G
Tris(perfluorobutyl)amine for mass spectrometry
Tris(perfluorobutyl)amine
Kaava: C₁₂F₂₇N
MW: 671,1 g/mol
Kiehumispiste: 178…180 °C
Tiheys: 1,88 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000436
CAS-numero: 311-89-7
EINECS: 206-223-1