(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC0581-1GEA 14.8 EUR
APOSPC0581-1G APOSPC0581-25G APOSPC0581-5G
(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Kaava: C₁₀H₈F₆O
MW: 258,16 g/mol
Kiehumispiste: 83 °C/11mmHg
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03093011
CAS-numero: 225920-05-8