2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC0592-1GEA 554 EUR
APOSPC0592-1G APOSPC0592-250MG
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Kaava: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Sulamispiste: 28…31 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01091002
CAS-numero: 146575-64-6