7-Fluoroquinaldine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC0635-5GEA 17.7 EUR
APOSPC0635-5G APOSPC0635-10G
7-Fluoroquinaldine
7-Fluoroquinaldine
Kaava: C₁₀H₈FN
Kiehumispiste: 120 °C/15mmHg
Sulamispiste: 47…51 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02683029
CAS-numero: 1128-74-1