2,2,2-Trifluoroethyl formate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC0989-5GEA 46.9 EUR
APOSPC0989-5G APOSPC0989-100G APOSPC0989-25G
2,2,2-Trifluoroethyl formate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl formate
Kaava: C₃H₃F₃O₂
MW: 128,05
Kiehumispiste: 60 °C
Tiheys: 1,317 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 7 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06797733
CAS-numero: 32042-38-9
UN: 3272
ADR: 3,II