Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC1011-50GEA 937 EUR
APOSPC1011-50G APOSPC1011-5G APOSPC1011-25G
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate
Kaava: C₁₂H₁₀F₆O₂
MW: 300,20 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08689894
CAS-numero: 144632-97-3