2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC10132-100GEA 224 EUR
APOSPC10132-100G APOSPC10132-25G APOSPC10132-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol
Kaava: C₆H₃ClFNO₃
Sulamispiste: 105…108 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02670258
CAS-numero: 84478-75-1