Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC10307-5GEA 79.1 EUR
APOSPC10307-5G APOSPC10307-25G APOSPC10307-1G
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Kaava: C₁₂H₄F₅NO₅S
MW: 369,2209 g/mol
Sulamispiste: 109…111 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05975120
CAS-numero: 244633-31-6