Pentafluorophenyl-4-chlorobenzenesulphonate
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC10308-5GEA 392 EUR
APOSPC10308-5G APOSPC10308-1G
Pentafluorophenyl-4-chlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-chlorobenzenesulphonate
Kaava: C₁₂H₄ClF₅O₃S
Sulamispiste: 56…58 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05975123
CAS-numero: 161759-99-5