4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC10333-25GEA 0 EUR
APOSPC10333-25G APOSPC10333-5G APOSPC10333-1G
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Kaava: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93 g/mol
Sulamispiste: 362…366 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03411549
CAS-numero: 843663-18-3