4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC10355-500MGEA 16.2 EUR
APOSPC10355-500MG
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Kaava: C₈H₄F₃NO
Sulamispiste: 171…175 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06797882
CAS-numero: 124811-71-8