4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC10356-1GEA 144 EUR
APOSPC10356-1G APOSPC10356-5G APOSPC10356-250MG
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Kaava: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12 g/mol
Sulamispiste: 117…124 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06797340
CAS-numero: 320-42-3